Learn More
2,6-Diclorodifenilamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462218 1 g 1 g
15472218 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55848.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15307-93-4
Fórmula molecular C12H9Cl2N
Peso molecular (g/mol) 238.11
Número MDL MFCD00269648
Clave InChI HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorodiphenylamine, n-phenyl-2,6-dichloroaniline, benzenamine, 2,6-dichloro-n-phenyl, 2,6-dichlorophenyl phenylamine, dichlorophenylaniline, 2,6-dichlorophenylaniline, diphenylamine,2,6-dichloro, n-phenyl 2,6-dichloroaniline, n-2,6-dichlorophenyl aniline, #
PubChem CID 84867
Nombre IUPAC 2,6-dichloro-N-phenylaniline
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorodiphenylamine
Punto de fusión 50°C to 53°C
Color Marrón
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido