Learn More
2,6-Diclorobencilamina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472290 25 g 25 g
11452290 1 g 1 g
11462290 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29274.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6575-27-5 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6575-27-5
Fórmula molecular C7H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 176.04
Número MDL MFCD00047928
Clave InChI VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
PubChem CID 485432
Nombre IUPAC (2,6-diclorofenil)metanamina
SMILES NCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzylamine
Olor Amine-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza ≥97%