Learn More
2,6-cloruro de diclorobencilo, 97 %
Código de producto. 11444060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444060 25 g 25 g
11454060 100 g 100 g
11450903 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13310.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2014-83-7
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.467
Número MDL MFCD00000897
Clave InChI LBOBESSDSGODDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-2-chloromethyl benzene, alpha,2,6-trichlorotoluene, 2,6-dichlorobenzylchloride, 1,3-dichloro-2-chloromethyl-benzene, benzene, 1,3-dichloro-2-chloromethyl, toluene, .alpha.,2,6-trichloro, a,2,6-trichlorotoluene, dichlorobenzyl 2,6-chloride, 1,3-ddichloro-2-chloromethyl benzene
PubChem CID 74832
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-(clorometilo)benceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzyl chloride
Punto de fusión 36°C to 39°C
Punto de ebullición 117°C to 119°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 472282
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 97%