Learn More
Bromuro de 2,6-diclorobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorobenzyl Bromide |
| CAS | 20443-98-5 |
| Fórmula molecular | C7H5BrCl2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-(Bromomethyl)-1,3-dichlorobenzene, alpha-Bromo-2,6-dichloro-toluene, 1-Bromomethyl-2,6-dichlorobenzene, 2,6-Dichloro-alpha-bromotoluene, 2,6-Dichlorobenzyl Bromide, 2-(Bromomethyl)-1,3-dichlorobenzene, NSC 93898, alpha-Bromo-2,6-dichlorotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1CBr |
| Nombre IUPAC | 2-(bromometil)-1,3-diclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 239.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.8952 |