Learn More
2,6-Bromuro de diclorobenzilo +99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10776171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10776171 25 g Frasco de plástico 25 g
10417540 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146130250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20443-98-5
Fórmula molecular C7H5BrCl2
Peso molecular (g/mol) 239.92
Número MDL MFCD00000577
Clave InChI PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-dichlorobenzylbromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro, 1-bromomethyl-2,6-dichlorobenzene, .alpha.-bromo-2,6-dichlorotoluene, a-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6 dichloro benzyl bromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro-9ci
PubChem CID 30159
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,3-diclorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichlorobenzyl bromide
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54°C to 57°C
Color Incoloro a blanco
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2Br
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: 1g/10mL methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.93
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichlorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.