Learn More
Bromuro de 2,6-diclorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11351387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351387 100 g 100 g
11341387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01710.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20443-98-5
Fórmula molecular C7H5BrCl2
Peso molecular (g/mol) 239.92
Número MDL MFCD00000577
Clave InChI PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-dichlorobenzylbromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro, 1-bromomethyl-2,6-dichlorobenzene, .alpha.-bromo-2,6-dichlorotoluene, a-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6 dichloro benzyl bromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro-9ci
PubChem CID 30159
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,3-diclorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzyl bromide
Punto de fusión 54°C to 57°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 637351
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.93
Porcentaje de pureza 97%