Learn More
Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10216050 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10002350 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10216050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182060100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4659-45-4
Fórmula molecular C7H3Cl3O
Peso molecular (g/mol) 209.46
Número MDL MFCD00000662
Clave InChI JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
PubChem CID 78392
Nombre IUPAC Cloruro de 2,6-diclorobenzoyl
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichlorobenzoyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 1.4500g/mL
Punto de ebullición 142°C to 143°C (21.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3COCl
Índice de refracción 1.5590 to 1.561
Cantidad 10 mL
Beilstein 09, 343
Gravedad específica 1.45
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido