Learn More
Cloruro de 2,6-diclorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462607 10 g 10 g
11472607 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14839.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
2,6-Dichlorobenzoyl chloride acts as an important intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is employed in the substrate activity screening method for the rapid development of novel substrates and their conversion into non-peptidic inhibitors of Cys and Ser proteases. It is also used in the preparation of 1-acyliridoles and (-)-aspicilin. In addition to this, it undergoes esterification of (fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl (Fmoc)-amino acids to 4-alkoxybenzyl alcohol polystyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,6-diclorobenzoílo actúa como un importante intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes. Se emplea en el método de detección de la actividad del sustrato para el rápido desarrollo de nuevos sustratos y su conversión en inhibidores no peptídicos de proteasas Cys y Ser. También se utiliza en la preparación de 1-aciliridoles y (-)-aspicilina. Además de esto, se somete a la esterificación de (fluoren-9-ilmetoxi)carbonilo (Fmoc)-aminoácidos a poliestireno de alcohol 4-alcoxibencílico.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y acetona. Ligeramente miscible con heptano. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con alcoholes, agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4659-45-4
Fórmula molecular C7H3Cl3O
Peso molecular (g/mol) 209.45
Número MDL MFCD00000662
Clave InChI JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
PubChem CID 78392
Nombre IUPAC Cloruro de 2,6-diclorobenzoyl
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Punto de fusión 15°C to 18°C
Densidad 1.463
Punto de ebullición 130°C to 132°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.56
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 639531
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and acetone. Slightly miscible with heptane. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.46
Porcentaje de pureza 98%