Learn More
2,6-Diclorobenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358325 1 g 1 g
11368325 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358325 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10256.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3622-23-9 | C7H3Cl2NS | 204.068 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3622-23-9
Fórmula molecular C7H3Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 204.068
Número MDL MFCD00044101
Clave InChI QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-1,3-bencitiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzothiazole
Punto de fusión 94°C to 98°C
Cantidad 1 g
Beilstein 127749
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 97%