Learn More
2,6-diclorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichlobenil |
| CAS | 1194-65-6 |
| Fórmula molecular | C7 H3 Cl2 N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,6-Dichlorobenzonitrile, 2,6-Dichlorocyanobenzene, Casoron, Casoron 133, Casoron 4G, Casoron CS, Casoron G, DBN, DBN (pesticide), Dichlobenil, H 133, NSC 521490, Nia 5996, Niagara 5996, Surfassol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1C#N |
| Nombre IUPAC | 2,6-diclorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 172.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.9643 |