Learn More
2,6-Diclorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464060 10 g 10 g
11417207 25 g 25 g
11427207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14986.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,6-dichlorobenzonitrile in which Q-amino-G- chlorobenzonitrile is used as starting material. And it is used for the synthesis of diclofenac sodium oxacillin and guanabenz acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2,6-diclorobenzonitrilo en el que Q-amino-G- clorobenzonitrilo se utiliza como material de partida. Y se utiliza para la síntesis de oxacilina sódica diclofenaco y acetato de guanabenzo.
Solubilidad
Soluble en agua (0,018 g/l).
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1194-65-6
Fórmula molecular C7H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 172.008
Número MDL MFCD00001781
Clave InChI YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133
PubChem CID 3031
ChEBI CHEBI:943
Nombre IUPAC 2,6-diclorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzonitrile
Punto de fusión 143°C to 147°C
Punto de ebullición 270°C
Olor Aromatic
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Beilstein 1909167
Índice Merck 14,3042
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.01
Porcentaje de pureza 98%