Learn More
Ácido 2,6-diclorobenzoico, TRC
Código de producto. 30371865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371865 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4319605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-30-6
Fórmula molecular C7 H4 Cl2 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,6-Dichlorobenzoic acid, NSC 76599
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
Nombre IUPAC ácido 2,6-diclorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 191.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9588