Learn More
Ácido 2,6-diclorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428823 25 g 25 g
11474060 5 g 5 g
11438823 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10542.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50-30-6 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-30-6
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.01
Número MDL MFCD00002418
Clave InChI MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
PubChem CID 5758
ChEBI CHEBI:48623
Nombre IUPAC ácido 2,6-diclorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzoic acid
Punto de fusión 141°C to 145°C
Cantidad 25 g
Beilstein 973858
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 98%