Learn More
Cloruro de 2,6-diclorobencensulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11437497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437497 1 g 1 g
11447497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15615.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
el cloruro de 2,6-diclorobencensulfonilo es una importante materia prima e intermedia utilizada en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los productos agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
reacciona con el agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenénese bajo gas inerte seco. Manténgase lejos del agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6579-54-0
Fórmula molecular C6H3Cl3O2S
Peso molecular (g/mol) 245.498
Número MDL MFCD00052311
Clave InChI WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, unii-8523kf52zn, benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzene sulfonyl chloride, pubchem5117, acmc-209ns8
PubChem CID 522183
Nombre IUPAC cloruro de 2,6-diclorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 51°C to 55°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1531023
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.51
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..