Learn More
Ácido 2,6-diclorobenceoeborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439109 250 mg 250 miligramos
11486870 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19816.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 73852-17-2 | Molecular Formula: C6H5BCl2O2 | Molecular Weight: 190.81 g/mol
Reagent used for palladium-catalyzed stille and suzuki-miyaura cross-couplings, palladium (pd)-catalytized reactions. Reagent used in preparation of common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es reactivo que se utiliza en los acoplamientos cruzados de stille y de suzuki-miyaura catalizados por paladio, reacciones catalizadas por paladio (pd). Es un reactivo que se emplea en la preparación de compuestos básicos comunes para productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73852-17-2
Fórmula molecular C6H5BCl2O2
Peso molecular (g/mol) 190.81
Número MDL MFCD00064869
Clave InChI CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
PubChem CID 2734332
Nombre IUPAC ácido (2,6-diclorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 151°C to 152°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4802506
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.82
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.