Learn More
Éster 1-metiletílico del ácido 2,6-diclorobencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1470584-30-5 |
| Fórmula molecular | C11H12Cl2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isopropyl 2,6-Dichlorophenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12Cl2O2/c1-7(2)15-11(14)6-8-9(12)4-3-5-10(8)13/h3-5,7H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2,6-diclorofenil)acetato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 247.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0214 |