Learn More
Cloruro de 2,6-diclorobenceno-1-sulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10581123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10581123 1 g 1 g
10059551 10 g 10 g
10367404 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10581123 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00344DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 6579-54-0
Fórmula molecular C6H3Cl3O2S
Peso molecular (g/mol) 245.498
Número MDL MFCD00052311
Clave InChI WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, unii-8523kf52zn, benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzene sulfonyl chloride, pubchem5117, acmc-209ns8
PubChem CID 522183
Nombre IUPAC cloruro de 2,6-diclorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl2C6H3SO2Cl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.51
Porcentaje de pureza 95%