Learn More
2,6-diclorobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorobenzamide |
| CAS | 2008-58-4 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl2 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,6-Dichlorobenzamide, 2,6-BAM, BAM, NSC 53137, M-01 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11) |
| SMILES | NC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,6-diclorobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 190.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.9748 |