Learn More
2,6-Diclorobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474203 5 g 5 g
11484203 25 g 25 g
11494203 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10865.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 190.023 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2008-58-4
Fórmula molecular C7H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 190.023
Número MDL MFCD00007975
Clave InChI JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 2,6-dichloro, 2,6-bam, unii-e9jwf529eb, 2,6-dichlorobenzoic acid amide, bam, e9jwf529eb, benzamide,6-dichloro, dsstox_cid_2170, acmc-209f5j, dsstox_rid_76511
PubChem CID 16183
ChEBI CHEBI:28435
Nombre IUPAC 2,6-diclorobenzamida
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzamide
Punto de fusión 198°C to 200°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1869103
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.03
Porcentaje de pureza 98%