Learn More
2,6-Diclorobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10562181 100 g Frasco de vidrio 100 g
10061870 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10562181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161691000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 190.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2008-58-4
Fórmula molecular C7H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 190.03
Número MDL MFCD00007975
Clave InChI JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 2,6-dichloro, 2,6-bam, unii-e9jwf529eb, 2,6-dichlorobenzoic acid amide, bam, e9jwf529eb, benzamide,6-dichloro, dsstox_cid_2170, acmc-209f5j, dsstox_rid_76511
PubChem CID 16183
ChEBI CHEBI:28435
Nombre IUPAC 2,6-diclorobenzamida
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichlorobenzamide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 196.0°C to 201.0°C
Color De marrón-gris a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3CONH2
Cantidad 100 g
Beilstein 09, I, 141
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino