Learn More
2,6-Diclorobenzamida-3,4,5-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorobenzamide-3,4,5-d3 |
| CAS | 1219804-28-0 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H2 Cl2 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dichlorobenzamide D3 (2,6-Dichlorophenyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(C(=O)N)c(Cl)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-3,4,5-trideuteriobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 193.045 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.994 |