Learn More
2,6-diclorobenzamida-3,4,5-d3, CDN
Código de producto. 30326510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30326510 0.1 g 0.10 g
30312556 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30326510 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND67000.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzamide-3,4,5-d3
CAS 1219804-28-0
Fórmula molecular C7 D3 H2 Cl2 N O
Cantidad 0.1 g
Sinónimo 2,6-Dichlorobenzamide D3 (2,6-Dichlorophenyl D3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3 H,(H2,10,11)/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(C(=O)N)c(Cl)c1[2 H]
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-3,4,5-trideuteriobenzamida
Peso molecular (g/mol) 193.045
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.994 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.