Learn More
2,6-Diclorobenzaldoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484060 5 g 5 g
11470143 25 g 25 g
11480143 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11351.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25185-95-9 | C7H5Cl2NO | 190.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25185-95-9
Fórmula molecular C7H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 190.02
Número MDL MFCD00013938
Clave InChI YBSXDWIAUZOFFV-ONNFQVAWSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorobenzaldoxime, 2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorobenzaloxime, 2,6-dichloro benzyloxime, z-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorophenyl hydroxyimino methane, z-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-2,6-dichlorobenzaldehydeoxime, e-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, e-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime
PubChem CID 9581041
Nombre IUPAC (NE)-N-[(2,6-diclorofenil)metilideno]hidroxilamina
SMILES O\N=C\C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzaldoxime
Punto de fusión 147°C to 151°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2046662
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.03
Porcentaje de pureza 97%