Learn More
2,6-diclorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 83-38-5 |
| Fórmula molecular | C7H4Cl2O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | o,o'-Dichlorobenzaldehyde, NSC 7193 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1C=O |
| Nombre IUPAC | 2,6-diclorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 175.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9639 |