Learn More
2,6-Diclorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450873 25 g 25 g
11460873 100 g 100 g
11470873 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450873 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13295.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-38-5 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-38-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.008
Número MDL MFCD00003307
Clave InChI DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,6-dichloro, ccris 6014, 2,6-dichloro benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyd, 2,6-dichlorbenzaldehyd, pubchem8225, acmc-1bkey, 2,6dichloro-benzaldehyde, benzaldehyde,6-dichloro
PubChem CID 6737
Nombre IUPAC 2,6-diclorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorobenzaldehyde
Punto de fusión 69°C to 73°C
Punto de ebullición 124°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 386477
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 98%