Learn More
2,6-Dicloranoanilina, TRC
Código de producto. 30137468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137468 50 g 50 g
17929639 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43180550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-31-1
Fórmula molecular C6 H5 Cl2 N
Peso molecular (g/mol) 162.02
Sinónimo 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), 2,6-Dichlorophenylamine, 2,6-Dichlorobenzenamine
Nombre IUPAC 2,6-dicloroanilina
SMILES Nc1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloroaniline
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.9799