Learn More
2,6-dicloroanilina, Mikromol™
Descripción
2,6-dicloroanilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloroaniline |
| CAS | 608-31-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-Dichloroaniline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H5 Cl2 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), Clonidine Imp. C (EP), 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Impurity C, Clonidine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloroanilina |
| Mostrar más |