Learn More
2,6-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10237063 25 g Frasco de vidrio 25 g
10676102 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10223950 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10237063 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113100250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.45€
    23.65€ / 25 g
    Ahorro 2.80€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 608-31-1 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-31-1
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.01
Número MDL MFCD00007675
Clave InChI JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
PubChem CID 11846
ChEBI CHEBI:46630
Nombre IUPAC 2,6-dicloroanilina
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloroaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35.0°C to 39.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 228.0°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 626
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/L (20°C); 2.6g/L (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.