Learn More
2,6-dicloroanilina-3,4,5-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3 |
| CAS | 77435-48-4 |
| Fórmula molecular | C6 D3 H2 Cl2 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-dichloro- (9 CI), 2,6-Dichlorobenzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3, 2,6-Dichloroaniline-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3 H,9H2/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(N)c(Cl)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-3,4,5-trideuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.0351 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.9987 g/mol |
| Mostrar más |