Learn More
2',6'-Dicloroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312486 5 g 5 g
11302486 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06348.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2040-05-3 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
2',6'-Dichloroacetophenone is is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′,6′-dicloroacetofenona es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2040-05-3
Número MDL MFCD00016339
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',6'-Dichloroacetophenone
Punto de fusión 41°C to 44°C
Punto de ebullición 176°C to 180°C (83 mmHg)
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Cantidad 5 g
Beilstein 2440104
Sinónimo 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-(2,6-diclorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 189.04
PubChem CID 74877
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 98%