Learn More
2',6'-Dicloroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10359877 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10359877 1 g Frasco de vidrio 1 g
10034017 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10359877 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429740010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2040-05-3 | Molecular Formula: C8H6Cl2O | Molecular Weight: 189.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2040-05-3
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00016339
Clave InChI HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
PubChem CID 74877
Nombre IUPAC 1-(2,6-diclorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 6'-Dichloroacetophenone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 41.0°C to 42.0°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',6'-Dichloroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación