Learn More
2',6'-Dicloroacetanilida, TRC
Código de producto. 30380533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380533 500 mg -
30376210 1 g 1 g
30388735 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD431615500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17700-54-8
Fórmula molecular C8H7Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 204.05
Sinónimo N-(2,6-Dichlorophenyl)acetamide, 2',6'-Dichloroacetanilide, N-Acetyl-2,6-dichloroaniline, NSC 158653, 2',6'-Dichloro-acetanilide
SMILES CC(=O)Nc1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',6'-Dichloroacetanilide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-5(12)11-8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.9905