Learn More
(2,6-dicloro-fenil)guanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine |
| CAS | 39075-78-0 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl2 N3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2,6-Dichloro-phenyl)guanidine, Guanidine, N-(2,6-dichlorophenyl)-, Guanidine, (2,6-dichlorophenyl)- (9CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine, (2,6-Dichlorophenyl)guanidine, 1-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine, St 2075 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl2N3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)12-7(10)11/h1-3H,(H4,10,11,12) |
| SMILES | NC(=Nc1c(Cl)cccc1Cl)N |
| Nombre IUPAC | 2-(2,6-diclorofenil)guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 204.057 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.002 |