Learn More
2,6-Dicloro-N-(4-clorofenil)-bencenoacetamida, TRC
Código de producto. 30369990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30369990 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30369990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4341155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)-benzeneacetamide
CAS 560075-65-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H10 Cl3 N O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)benzeneacetamide, Diclofenac RC F (USP), Imp F (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-4-6-10(7-5-9)18-14(19)8-11-12(16)2-1-3-13(11)17/h1-7H,8H2,(H,18,19)
SMILES Clc1ccc(NC(=O)Cc2c(Cl)cccc2Cl)cc1
Nombre IUPAC N-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 314.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.9828
Porcentaje de pureza >95