Learn More
2,6-Dicloro-N-[2-cloro-4-metil-3-piridinil]-3-piridinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-N-[2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl]-3-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1798004-92-8 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl3N3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl3N3O/c1-6-4-5-16-11(15)9(6)18-12(19)7-2-3-8(13)17-10(7)14/h2-5H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | O=C(NC1=C(Cl)N=CC=C1C)C2=CC=C(Cl)N=C2Cl |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-N-(2-cloro-4-metilpiridin-3-il)nicotinamida |
| Peso molecular (g/mol) | 316.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.97 |