Learn More
2,6-Dicloro-N-(2,6-dimetilfenil)hexanamido, TRC
Código de producto. 30137885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137885 250 mg 250 miligramos
30011270 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434225250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1037184-07-8
Fórmula molecular C14 H19 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 288.21
Sinónimo (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine Hydrochloride Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-N-(2,6-dimetilfenil)hexanamida
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)CCCCCl
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19Cl2NO/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)17-14(18)12(16)8-3-4-9-15/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0844
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.