Learn More
2,6-Dicloro-alfa-(4-clorofenil)benzenacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30137001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137001 500 mg 500 miligramos
30008302 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289180500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85823-22-9
Fórmula molecular C14 H8 Cl3 N
Peso molecular (g/mol) 296.58
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile, (RS)-(4-Chlorophenyl)(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile, (RS)-2-(4-Chlorophenyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile, Trichlorodiphenyl acetonitrile
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)acetonitrilo
SMILES Clc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile
Nombres de analitos o componentes 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Cl3N/c15-10-6-4-9(5-7-10)11(8-18)14-12(16)2-1-3-13(14)17/h1-7,11H
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.9722