Learn More
2,6-dicloro-alfa-(4-clorofenil)-4-nitrobencenoacetonitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile |
| CAS | 103317-59-5 |
| Fórmula molecular | C14H7Cl3N2O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitro-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile, (RS)-(4-Chlorophenyl)(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H7Cl3N2O2/c15-9-3-1-8(2-4-9)11(7-18)14-12(16)5-10(19(20)21)6-13(14)17/h1-6,11H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-2-(2,6-dicloro-4-nitrofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 341.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.9573 |