Learn More
2,6-Dicloro-alfa-(4-clorofenil)-4-nitrobencenoacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30384977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384977 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30384977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43413550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile
CAS 103317-59-5
Fórmula molecular C14H7Cl3N2O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitro-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile, (RS)-(4-Chlorophenyl)(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)acetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C14H7Cl3N2O2/c15-9-3-1-8(2-4-9)11(7-18)14-12(16)5-10(19(20)21)6-13(14)17/h1-6,11H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-2-(2,6-dicloro-4-nitrofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 341.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.9573