Learn More
2,6-Dicloro-Alfa-(4-clorofenil)-4-(4,5-dihidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-il)bencenoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)benzeneacetamide |
| CAS | 112206-56-1 |
| Fórmula molecular | C17H11Cl3N4O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H11Cl3N4O3/c18-9-3-1-8(2-4-9)14(16(21)26)15-11(19)5-10(6-12(15)20)24-17(27)23-13(25)7-22-24/h1-7,14H,(H2,21,26)(H,23,25,27) |
| SMILES | NC(=O)C(c1ccc(Cl)cc1)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-2-[2,6-dicloro-4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-il)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 425.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 423.9897 |