Learn More
2,6-Dicloro-9-(tetrahidropiran-2-il)-9H-purina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine |
| CAS | 20419-68-5 |
| Fórmula molecular | C10H10Cl2N4O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,6-Dichloro-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine, NSC 112526 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10Cl2N4O/c11-8-7-9(15-10(12)14-8)16(5-13-7)6-3-1-2-4-17-6/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | Clc1nc(Cl)c2ncn(C3CCCCO3)c2n1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-9-(oxan-2-il)purina |
| Peso molecular (g/mol) | 273.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0232 |