Learn More
2,6-Dicloro-9-isopropilpurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-9-isopropylpurine |
| CAS | 203436-45-7 |
| Fórmula molecular | C8 H8 Cl2 N4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8Cl2N4/c1-4(2)14-3-11-5-6(9)12-8(10)13-7(5)14/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)n1cnc2c(Cl)nc(Cl)nc12 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-9-propan-2-ilpurina |
| Peso molecular (g/mol) | 231.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0126 |