Learn More
2,6-Dicloro-7-metilpurina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15505976 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15505976 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15505976 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457440010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-7-methylpurine
CAS 2273-93-0
Punto de fusión 192.0°C to 195.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H4Cl2N4
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,6-dichloro-7-methyl-7h-purine, 7h-purine, 2,6-dichloro-7-methyl, purine, 2,6-dichloro-7-methyl, 2,6-dichlor-7-methyl-7h-purin, zlchem 60, pubchem9788, 5-26-11-00258 beilstein handbook reference, purine,6-dichloro-7-methyl, 2,6-dichloro-7-methyl-purin, 2,6-dichloro-7-methyl-purine
Clave InChI HVMUWHZAZGTMJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-7-metilpurina
Peso molecular (g/mol) 203.03
PubChem CID 75281
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.03
Porcentaje de pureza 98%