Learn More
2,6-dicloro-7-desazapurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-7-deazapurine |
| CAS | 90213-66-4 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl2 N3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-dichloro- (ACI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-dichloro- (9CI), 2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI), 2,4-Dichloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H,9,10,11) |
| SMILES | Clc1nc(Cl)c2cc[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 188.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.9704 |