Learn More
2,6-Dicloro-7-deazapurina, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461329 5 g 5 g
15451329 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64227.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 90213-66-4 | C6H3Cl2N3 | 188.011 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetato de etilo y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90213-66-4
Fórmula molecular C6H3Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 188.011
Número MDL MFCD08059278
Clave InChI GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
PubChem CID 14116871
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
SMILES C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-7-deazapurine
Punto de fusión 247°C to 250°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido