Learn More
Ácido 2,6-dicloro-5-fluoronicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10728825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10728825 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
1 options
Código de producto. 10728825 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07724EB
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
CAS 82671-06-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H2Cl2FNO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,6-dichloro-5-fluoronicotinic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10943, acmc-1bluq, ksc448a5j, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinicacid
Clave InChI LTDGKGCHRNNCAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,6-dicloro-5-fluoropiridin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 209.985
PubChem CID 2733659
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.99
Porcentaje de pureza 97%