Learn More
Ácido 2,6-dicloro-5-fluoronicotínico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11368766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368766 25 g 25 g
11358766 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19454.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82671-06-5
Fórmula molecular C6H2Cl2FNO2
Peso molecular (g/mol) 209.985
Número MDL MFCD00799517
Clave InChI LTDGKGCHRNNCAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-5-fluoronicotinic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10943, acmc-1bluq, ksc448a5j, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinicacid
PubChem CID 2733659
Nombre IUPAC ácido 2,6-dicloro-5-fluoropiridin-3-carboxílico
SMILES C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
Punto de fusión 152°C to 155°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4311035
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.99
Porcentaje de pureza 96%