Learn More
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433557 250 mg 250 miligramos
11337059 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26873.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39890-98-7
Fórmula molecular C6H2Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 215.98
Número MDL MFCD00042246
Clave InChI KVNQWVYYVLCZKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 4-trifluoromethyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethylpyridine, acmc-1air6, abbypharma ap-30-1899, pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 520968
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 70°C to 75°C (25 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.99
Porcentaje de pureza 98%