Learn More
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)piridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10149032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10149032 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10715283 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10205624 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10149032 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SPB06360EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 175277-67-5
Fórmula molecular C6H3Cl2F3N2
Peso molecular (g/mol) 231.00
Número MDL MFCD00173957
Clave InChI BVJJNBRZQVLPIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735898
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-(trifluorometil)piridin-3-amina
SMILES NC1=C(Cl)N=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2205, 2,6-dichloro-3-amino-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 231
Porcentaje de pureza 97%