Learn More
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)fenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480461 1 g 1 g
11490461 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480461 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20013.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86398-94-9
Fórmula molecular C7H5Cl2F3N2
Peso molecular (g/mol) 245.026
Número MDL MFCD00085001
Clave InChI FYOWOHMZNWQLFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoro methylphenylhydrozine, 1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, pubchem4487, 3,5-dichloro-4-hydrazinobenzotrifluoride, 2,6-dichloro4-trifluoromethylphenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoro methylphenylhydrazine
PubChem CID 688223
Nombre IUPAC [2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)fenil]hidracina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)NN)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Punto de fusión 57°C to 61°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8319619
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.03
Porcentaje de pureza 97%